|
Fisherbrand®
Pipettenspitzen
Diese qualitativ hochwertigen Pipettenspitzen verfügen
über eine universelle Passform für fast alle gängigen Pipettentypen. Eine
Neuentwicklung der Konuspassteile sowie eine innovative Innengeometrie der
Pipettenspitzen sind die Gründe dieser universellen Passform. Ein
bedeutendes Merkmal, welches den sicheren Sitz ohne Anpressdruck und
leichtes Abwerfen der Spitzen gewährleistet. Die uneingeschränkte
Genauigkeit und Präzision der Spitzen wird durch eine neue Entwicklung
konischer Spitzenauslassöffnungen erreicht, die eine Tropfenbildung an der
Auslassöffnung verhindert. Durch die speziell für einen Volumenbereich
entwickelten Spitzen werden absolut sichere Ergebnisse mit fast allen
gängigen Pipetten sichergestellt. Das Autoklavieren (121°C, 0,1 Mpa, 15
min.) beeinträchtigt die Leistungsfähigkeit der Fisherbrand® Pipettenspitzen nicht. Die Graduierungen unterstützen die visuelle Volumenkontrolle.
Für kostenlose Muster klicken Sie bitte hier (0.2MB pdf-Download)!
|
|
Fisherbrand®
Pipettenspitzen 0,1-10 µl
Durch eine Neuentwicklung der
Konuspassteile sowie einer innovativen Innengeometrie der Spitzen wurden
moderne hochwertige Fisherbrand®
Pipettenspitzen mit einer universellen
Passform für fast alle gängigen Pipettentypen entwickelt. Das bevorzugte
Einsatzgebiet aufgrund der optimalen Länge stellt die PCR-Technik dar. Die
Spitzen sind selbstverständlich autoklavierbar (121°C, 15 min.) und DNase,
RNase sowie pyrogenfrei hergestellt. Garantiert metallfrei. Beta-Strahlen
sterilisiert. Die Graduierungen unterstützen die visuelle
Volumenkontrolle.
|
|
| Fisherbrand® Pipettenspitzen 0,1-10 µl
|
| Typ
|
Farbe
|
Ausführung
|
Packung
|
VPE à St.
|
Art.-Nr.
|
EUR
|
CDC
|
| FB Tip, 0,1-10 µl
|
klar
|
unsteril
|
Beutel
|
1000
|
FB 32188
|
Preis Info |
409
|
| FB Tip, 0,1-10 µl
|
klar
|
unsteril
|
96-Rack
|
960
|
FB 32189
|
409
|
| FB Tip, 0,1-10 µl |
klar |
steril |
96-Rack |
960 |
FB 32190 |
409 |
|
Fisherbrand®
Pipettenspitzen 0,5-10 µl Durch
eine Neuentwicklung der Konuspassteile sowie einer innovativen
Innengeometrie der Spitzen wurden moderne hochwertige Fisherbrand®
Pipettenspitzen mit
einer universellen Passform für fast alle gängigen Pipettentypen
entwickelt. Geeignet auch für die Arbeit mit 1,5 und 2 ml Gefäßen, ohne
dass der Gefäßrand berührt wird. Selbstverständlich autoklavierbar (121°C,
15 min.) und DNase, RNase sowie pyrogenfrei hergestellt. Garantiert
metallfrei. Die sterilen Spitzen sind Beta-Strahlen sterilisiert. Feine
Graduierungen ermöglichen eine einfache Überprüfung des pipettierten
Volumens.
|
| Fisherbrand® Pipettenspitzen 0,5-10
µl |
| Typ |
Farbe |
Ausführung |
Packung |
VPE à St. |
Art.-Nr. |
EUR |
CDC |
| FB Tip, 0,5-10 µl |
klar |
unsteril |
Beutel |
1000 |
FB 32191 |
Preis
Info |
409 |
| FB Tip, 0,5-10 µl |
klar |
unsteril |
96-Rack |
960 |
FB 32192 |
409 |
| FB Tip, 0,5-10 µl |
klar |
steril |
96-Rack |
960 |
FB 32193 |
409 |
Fisherbrand®
Pipettenspitzen 200 µl
Durch eine Neuentwicklung der
Konuspassteile sowie einer innovativen Innengeometrie der Spitzen wurden
moderne hochwertige Fisherbrand®
Pipettenspitzen mit einer universellen Passform für fast alle gängigen Pipettentypen
entwickelt. Eine Verkleinerung des Abstreifwinkels zwischen Pipettenspitze
und Probengefäß sowie die damit einhergehende Verhinderung der
Tropfenbildung an der Auslassöffnung wurde durch eine innovative konische
Spitzenauslassöffnung erreicht. Hierdurch kann absolute Genauigkeit und
Präzision sichergestellt werden. Selbstverständlich autoklavierbar (121°C,
15 min.) und DNase, RNase sowie pyrogenfrei hergestellt. Garantiert
metallfrei. |
|
| Fisherbrand® Pipettenspitzen 200 µl
|
| Typ |
Farbe |
Ausführung |
Packung |
VPE à St. |
Art.-Nr. |
EUR |
CDC |
| FB Tip, 200 µl |
klar |
unsteril |
Beutel |
1000 |
FB 32194 |
Preis Info |
409 |
| FB Tip, 200 µl |
gelb |
unsteril |
Beutel |
1000 |
FB 32195 |
409 |
| FB Tip, 200 µl |
klar |
unsteril |
96-Rack |
960 |
FB 32196 |
409 |
| FB Tip, 200 µl |
gelb |
unsteril |
96-Rack |
960 |
FB 32197 |
409 |
| FB Tip, 200 µl |
klar |
steril |
96-Rack |
960 |
FB 32198 |
409 |
|
Fisherbrand®
Pipettenspitzen 300 µl
Hochwertige Fisherbrand®
Pipettenspitzen mit größerem Volumenbereich deren
konformitätsbescheinigte, universelle Passform für fast alle gängigen
Pipetten-typen durch eine Neuentwicklung der Konuspassteile sowie eine
innovative Innengeometrie der Pipettenspitzen erzielt wurde. Eine
innovative, konische Spitzenauslassöffnung sorgt dafür, dass der
Abstreifwinkel zwischen Pipettenspitze und Probengefäß signifikant
verkleinert wird und eine Tropfen-bildung an der Auslassöffnung verhindert
wird. Präzision und Genauigkeit sind das Resultat. Die feine Graduierung
an der Spitze ermöglicht eine einfache Kontrolle des pipettierten
Volumens. Sehr gut einsetzbar auch für Mehrkanalpipetten.
Selbstverständlich autoklavierbar (121°C, 15 min.) und DNase, RNase sowie
pyrogenfrei hergestellt. Garantiert metallfrei. Beta-Strahlen
sterilisiert.
|
| Fisherbrand®
Pipettenspitzen 300 µl |
| Typ |
Farbe |
Ausführung |
Packung |
VPE à St. |
Art.-Nr. |
EUR |
CDC |
| FB Tip, 300 µl |
klar |
unsteril |
Beutel |
1000 |
FB 32199 |
Preis Info |
409 |
| FB Tip, 300 µl |
klar |
unsteril |
96-Rack |
960 |
FB 32200 |
409 |
Fisherbrand®
Pipettenspitzen 1000 µl
Hochwertige Fisherbrand®
Pipettenspitzen mit größerem Volumenbereich deren
konformitätsbescheinigte, universelle Passform für fast alle gängigen
Pipettentypen durch eine Neuentwicklung der Konuspassteile sowie einer
innovativen Innengeometrie der Pipettenspitzen erzielt wurde. Eine
innovative, konische Spitzenauslassöffnung sorgt dafür, dass der
Abstreifwinkel zwischen Pipettenspitze und Probengefäß signifikant
verkleinert wird und eine Tropfenbildung an der Auslassöffnung verhindert
wird. Präzision und Genauigkeit sind die Folge. Diese Fisherbrand®
Pipettenspitze ist hervorragend geeignet für schmale Reaktionsgefäße.
Selbstverständlich autoklavierbar (121°C, 15 min.) und DNase, RNase sowie
pyrogenfrei hergestellt. Garantiert metallfrei. Die sterilen Spitzen sind
Beta-Strahlen sterilisiert. |
|
| Fisherbrand®
Pipettenspitzen 1000 µl |
| Typ |
Farbe |
Ausführung |
Packung |
VPE à St. |
Art.-Nr. |
EUR |
CDC |
| FB Tip, 1000 µl |
klar |
unsteril |
Beutel |
1000 |
FB 32201 |
Preis Info |
409 |
| FB Tip, 1000 µl |
blau |
unsteril |
Beutel |
1000 |
FB 32202 |
409 |
| FB Tip, 1000 µl |
klar |
unsteril |
96-Rack |
960 |
FB 32203 |
409 |
| FB Tip, 1000 µl |
blau |
unsteril |
96-Rack |
960 |
FB 32204 |
409 |
| FB Tip, 1000 µl |
klar |
steril |
96-Rack |
960 |
FB 32205 |
409 |