Part of Thermo Fisher Scientific   
   Home   -  Infomaterial   -  Aktionen   -  Marken   -  Fisherbrand   -     -  Links   Change the language to English     
Produktsuche
Neuer Benutzer
 Die Registrierung dauert nur einige Minuten: keine Mindermengenzuschläge, Real-Time Lagerbestände, Auftragsverfolgung, usw.
Registrierte Benutzer
Benutzer ID:
 Passwort:
  Login
  Passwort vergessen?
Spritzenvorsatzfilter_steril   
Fisherbrand® Spritzenvorsatzfilter steril 
Gebrauchsfertige Spritzenvorsatzfilter für die schnelle, praktische und zuverlässige Sterilfiltration kleiner Probenvolumina bis 100 ml. Steril.
  • Membran-Ø 25 mm
  • Filterfläche 3,9 cm2
  • Zellulosemischester-Membran
  • Totvolumen 0,1 ml (nach Leerdrücken mit Luft)
  • Max. Druck 5 bar
  • Max. Temperatur 45°C
  • Pyrogene <0,5 Eu/ml
  • Gehäusematerial PVC
  • Eingang: Luer-Lock innen
  • Ausgang: Luer-Konus außen
Fisherbrand® Spritzenvorsatzfilter steril
Porengröße
µm
VPE
à St.
Art.-Nr.
EUR
CDC
0,22 50 3700699 Preis Info 408
0,45 50 3700700 408
Fisherbrand® Spritzenvorsatzfilter unsteril 
Gebrauchsfertige Spritzenvorsatzfilter mit verschiedenen, lösemittelbeständigen Membranen für die Probenvorbereitung z.B. in der HPLC. Für Probenvolumen bis 100 ml. Unsteril.
  • Membran-Ø 25 mm
  • Filterfläche 3,9 cm2
  • Nylon-, PTFE- oder PVDF-Membran
  • Totvolumen 0,1 ml (nach Leerdrücken mit Luft)
  • Gehäusematerial PE
  • Eingang: Luer-Lock innen
  • Ausgang: Luer-Konus außen
   Spritzenvorsatzfilter_steril
Fisherbrand® Spritzenvorsatzfilter unsteril
Membran
Porengröße
µm
VPE
à St.
Art.-Nr.
EUR
CDC
Nylon 0,45 100 FB34202 Preis Info 406
PTFE 0,45 100 FB34203 406
PVDF 0,45 100 FB34201 406
Spritzenvorsatzfilter_15mm   
Fisherbrand® Spritzenvorsatzfilter 15 mm 
Ein 15 mm Spritzenvorsatzfilter in randumspritzter Version für Probenvolumina von 1-10 ml.
RC-Membran:
Reinigung und Entgasung von Eluenten für die HPLC, für biologische Proben geeignet (pH 3-12)
PA-Membran:
Filtration von HPLC und GC Lösungsmitteln, Klar- und Sterilfiltration alkalischer Lösungen, hohe mechanische Stabilität
PTFE-Membran:
hydrophob, Filtration aggressiver Chemikalien, Filtration von Luft und Gasen
PVDF-Membran:
hydrophil, Filtration biologischer Proben, geringe Proteinadsorption nicht für GC-Proben, starke Säuren, Basen, Ketone
  • Filter-Ø: 15 mm
  • Filterfläche: 132 mm2
  • Gehäusematerial: Polypropylen
  • Totvolumen: <30 µl
  • Max. Gehäusedruck: 8 bar
  • Eingang: Luer-Lock innen
  • Ausgang: Luer-Slip außen
Fisherbrand® Spritzenvorsatzfilter 15 mm
Membran
Porengröße
µm
VPE
à St.
Art.-Nr.
EUR
CDC
RC 0,2 100 3152902 Preis Info 413
RC 0,45 100 3152903 413
PA 0,2 100 3152904 413
PA 0,45 100 3152905 413
PTFE 0,2 100 3152906 413
PTFE 0,45 100 3152907 413
PVDF 0,2 100 3152908 413
PVDF 0,45 100 3152909 413
Glasfaser 1-2 100 3152910 413
Fisherbrand® Spritzenvorsatzfilter 25 mm 
Gebrauchsfertige Spritzenvorsatzfilter für die schnelle Filtration von Probenvolumina bis 100 ml.
  • Filter-Ø: 25 mm
  • Filterfläche: 314 mm2
  • Gehäusematerial: Polypropylen
  • Totvolumen: <70 µl
  • Max. Gehäusedruck: 5 bar
  • Eingang: Luer-Lock innen
  • Ausgang: Luer-Slip außen
   Spritzenvorsatzfilter_25mm
Fisherbrand® Spritzenvorsatzfilter 25 mm
Membran
Porengröße
µm
VPE
à St.
Art.-Nr.
EUR
CDC
RC 0,2 100 3152911 Preis Info 413
RC 0,45 100 3152912 413
PA 0,2 100 3152913 413
PA 0,45 100 3152914 413
PTFE 0,2 100 3152915 413
PTFE 0,45 100 3152916 413
PVDF 0,2 100 3152917 413
PVDF 0,45 100 3152918 413
Spritzenvorsatzfilter_25mm_steril   
Fisherbrand® Spritzenvorsatzfilter 25 mm, steril 
Sterile, gebrauchsfertige Spritzenvorsatzfilter für die schnelle Filtration von Probenvolumina bis 100 ml.
  • Filter-Ø: 25 mm
  • Filterfläche: 314 mm2
  • Gehäusematerial: Polypropylen
  • Totvolumen: <70 µl
  • Max. Gehäusedruck: 5 bar
  • Eingang: Luer-Lock innen
  • Ausgang: Luer-Slip außen  
Fisherbrand® Spritzenvorsatzfilter 25 mm steril
Membran
Porengröße
µm
VPE
à St.
Art.-Nr.
EUR
CDC
RC 0,2 50 3152936 Preis Info 413
RC 0,45 50 3152937 413
PA 0,2 50 3152938 413
PA 0,45 50 3152939 413
PTFE 0,2 50 3152940 413
PTFE 0,45 50 3152941 413
PVDF 0,2 50 3152942 413
PVDF 0,45 50 3152943 413
Glasfaser 1-2 50 3152944 413
Fisherbrand® Spritzenvorsatzfilter 25 mm
Randumspritzte Version
Optional mit integriertem Vorfilter
Die Randumspritzung sorgt für eine formschlüssige Verbindung zwischen Membran und Filterkörper und für höhere maximale Gehäusedrücke.
Durch die Integration einer Glasfasermembran wird die Filtrationszeit von stark partikelbelasteten Medien reduziert. Ein vorzeitiges Verblocken der Membrane wird verhindert.
  • Filter-Ø: 25 mm
  • Filterfläche: 314 mm2
  • Gehäusematerial: Polypropylen
  • Totvolumen: <70 µl
  • Max. Gehäusedruck: 7 bar
  • Eingang: Luer-Lock innen
  • Ausgang: Luer-Slip außen
   Spritzenvorsatzfilter_25mm_raumspri
Fisherbrand® Spritzenvorsatzfilter 25 mm, randumspritzte Version, optional mit int. Vorfilter
Membran
Porengröße
µm
Vorfilter
VPE
à St.
Art.-Nr.
EUR
CDC
RC 0,2 100 3152919 Preis Info 413
RC 0,45 100 3152920 413
PA 0,2 100 3152921 413
PA 0,45 100 3152922 413
PTFE 0,2 100 3152923 413
PTFE 0,45 100 3152924 413
PVDF 0,2 100 3152925 413
PVDF 0,45 100 3152926 413
Glasfaser 1-2 100 3152927 413
RC 0,2 +GF 100 3152928 Preis Info 413
RC 0,45 +GF 100 3152929 413
PA 0,2 +GF 100 3152930 413
PA 0,45 +GF 100 3152931 413
PTFE 0,2 +GF 100 3152932 413
PTFE 0,45 +GF 100 3152933 413
PVDF 0,2 +GF 100 3152934 413
PVDF 0,45 +GF 100 3152935 413
Spritzenvorsatzfilter_30mm   
Fisherbrand® Spritzenvorsatzfilter 30 mm
Randumspritzte Version
Optional mit integriertem Vorfilter
Für größeren Probendurchsatz. Dank des größeren Durchmesser hat dieser Filter eine über 40% größere Filtrationsfläche als der 25 mm Filter.
Durch die Integration einer Glasfasermembran wird die Filtrationszeit von stark partikelbelasteten Medien nochmals reduziert. Ein vorzeitiges Verblocken der Membrande wird verhindert.
  • Filter-Ø: 30 mm
  • Filterfläche: 490 mm2
  • Gehäusematerial: Polypropylen
  • Totvolumen: <170 µl
  • Max. Gehäusedruck: 8 bar
  • Eingang: Luer-Lock innen
  • Ausgang: Luer-Slip außen
Fisherbrand® Spritzenvorsatzfilter 30 mm, randumspritzte Version, optional mit int. Vorfilter
Membran
Porengröße
µm
Vorfilter
VPE
à St.
Art.-Nr.
EUR
CDC
RC 0,2 100 3152945 Preis Info 413
RC 0,45 100 3152946 413
PA 0,2 100 3152947 413
PA 0,45 100 3152948 413
PTFE 0,2 100 3152948 413
PTFE 0,45 100 3152950 413
PVDF 0,2 100 3152951 413
PVDF 0,45 100 3152952 413
Glasfaser 1-2 100 3152953 413
RC 0,2 +GF 100 3152954 Preis Info 413
RC 0,45 +GF 100 3152955 413
PA 0,2 +GF 100 3152956 413
PA 0,45 +GF 100 3152957 413
PTFE 0,2 +GF 100 3152958 413
PTFE 0,45 +GF 100 3152959 413
PVDF 0,2 +GF 100 3152960 413
PVDF 0,45 +GF 100 3152961 413
© 2008 Thermo Fisher Scientific Inc.