Part of Thermo Fisher Scientific   
   Home   -  Infomaterial   -  Aktionen   -  Marken   -  Fisherbrand   -     -  Links   Change the language to English     
Produktsuche
Neuer Benutzer
 Die Registrierung dauert nur einige Minuten: keine Mindermengenzuschläge, Real-Time Lagerbestände, Auftragsverfolgung, usw.
Registrierte Benutzer
Benutzer ID:
 Passwort:
  Login
  Passwort vergessen?
Minizentrifuge   
Fisherbrand® Mini-Zentrifuge 
Kostengünstige Mini-Zentrifuge, geeignet für viele Einsatzmöglichkeiten wie z.B. Mikrofiltration von HPLC Proben, Zell-Separationen etc.
Im Lieferumfang sind zwei austauschbare Rotoren für Reaktionsgefäße und PCR-Streifen/PCR-Röhrchen enthalten.
  • Der Schnellstart und die schnelle Abbremsung wird direkt über den AN/AUS-Schalter am Zentrifugendeckel ausgelöst
  • Max. Drehzahl 6000-1
  • Max. RZB 2000 G
  • Standard-Rotor: 6 x 1,5/2,0 ml Reaktionsgefäße
    (6 x 0,4/0,2 ml Vials mit Adapter)
  • PCR-Streifen-Rotor: zwei 8-fach PCR-Streifen 0,2 ml oder 16 x 0,2 ml PCR-Röhrchen
  • Durchsichtiger Deckel aus PC
  • Rutschfeste Gummifüße
  • Maße:
  • Ø/H: 140/110 mm
Lieferumfang: Mini-Zentrifuge mit Standard-Rotor, PCR-Streifen-Rotor und Adaptern für 0,4 und 0,5 ml Vials.
Fisherbrand® Mini-Zentrifuge
Typ
VPE
à St.
Art.-Nr.
EUR
CDC
Fisherbrand Mini-Zentrifuge, kompl. mit 2 Rotoren 1 3153793 Preis Info 243
Standard-Rotor 6 x 0,2/0,5 ml 1 3153788 243
PCR-Streifen-Rotor 8 x 0,2 ml oder 16 x 0,2 ml 1 3153789 243
Adapter für 0,5/0,6 ml Vials 6 3153790 243
Adapter für 0,4/0,25 ml Vials 6 3153791 243
Adapter für 0,2 ml Vials 6 3153792 243
© 2008 Thermo Fisher Scientific Inc.