| Part of Thermo Fisher Scientific |
| |
|
|
 |
|
Serie Max
|
Fisherbrand®
Schulmikroskope Max
Monokular- und
Binokular-Mikroskope für Standard-Laboranwendungen in Schule, Universität
und Betrieb.
Integriertes Stativ
und achromatische Objektive 4x, 10x, 40x (100x Öl für
Binokular-Mikroskop). Mit Abbe NA1.25 Kondenser.
Die optische
Einheit ist um 45° neigbar und um 360° drehbar. Mit mechanisch bewegbarem
Schlitten inklusive Objektträgerhalter.
Das Digi Max ist darüber hinaus mit
einer hochwertigen 1,3 Megapixel Kamera, Software und Verbindungskabeln
zur Anbindung an den PC ausgestattet - für hochaufgelöste Echtzeitbilder
der Probe.
Lieferumfang: Komplett mit 10x18 mm
Weitwinkel-Okular, Blaufilter und
Staubschutzhülle. |
|
| Fisherbrand®
Schulmikroskope Max |
|
Typ
|
VPE à St. |
Art.-Nr.
|
EUR
|
CDC
|
| Digi Max Mikroskop mit
Digitalkamera |
1 |
3146201 |
Preis Info |
244 |
| Monokular Mikroskop Max mit 4x, 10x, 100x
Objektiven |
1 |
3130459 |
Preis Info |
244 |
| Binokular Mikroskop Max mit 4x, 10x, 100x
Objektiven |
1 |
3130460 |
244 |
| Okularpaar 15/12
mm |
1 |
3130462 |
244 |
| Okularpaar 5/15
mm |
1 |
3130461 |
244 |
| Okularmikrometer 0-18 mm/ 0,1
mm |
1 |
3130463 |
244 |
| Okularmikrometers Skal / 0,01
mm |
1 |
3130464 |
244 |
|
Reinigungsset |
1 |
3130467 |
244 |
|
Fisherbrand®
Forschungsmikroskope Magnum Höchste Qualität und ausgezeichnete
Spezifikationen zeichnen diese Mikroskope für einen weiten
Anwendungsbereich in Labor und Life Sciences aus. Lieferbar in
Binokular- oder Trinokular-Ausführung. Mit ergonomischem Aufbau für
beste Handhabung, stromlinienförmigem Gehäuse und einer Konstruktion
aus hochwertigen Legierungen
sind die Mikroskope besonders robust und
alltagstauglich.
- Okular: 10x/20mm Weitfeld
- Objektive: 4x, 10x, 40x 100x (Öl)
Semi-Planachromatische Linsen
- 5-fach Revolver mit
Rasterpositionierung
- Hellfeld Abbe Kondenser
- Probenträger 208/138 mm mit
eingebauter mechanischer Platte und Objektträgerhaltern
- Halogenbeleuchtung 6 V, 20
W
|
Serie
Magnum |
| Fisherbrand®
Forschungsmikroskope Magnum |
Typ
|
VPE à St. |
Art.-Nr.
|
EUR
|
CDC
|
| Magnum B Binokular-Mikroskop |
1 |
3148068 |
Preis Info |
244 |
| Magnum T Triokular-Mikroskop |
1 |
3148069 |
244 |
|
© 2008 Thermo Fisher Scientific Inc.