| Part of Thermo Fisher Scientific |
| |
|
|
 |
 Serie SG |
Fisherbrand® Portable
Laborwaagen
Serie SG
-
Ab
1 mg Auflösung
- Niedrige Kosten
- Automatische Kalibrierung mit externem
Gewicht
- Große, leicht lesbare LCD-Anzeige,
beleuchtet
- Kompaktes Design
- Funktionen: Umrechnung von Einheiten,
Zählfunktion
- Prozentwägung, Einfrieren der Anzeige,
Gesamtgewicht und spezifisches Gewicht
- Optional RS 232 oder USB-Schnittstelle
erhältlich
(Version "R" oder "U") - 2 Jahre Garantie
|
|
| Fisherbrand® Portable Laborwaagen
Serie SG |
| Modell |
Spezifikationen |
Art.-Nr. |
EUR |
CDC |
| SG-123 |
120g x 1mg |
3128004 |
Preis Info |
105 |
| SG-123R |
dto. |
3128005 |
105 |
| SG-123U |
dto. |
3128006 |
105 |
| SG-212 |
210g x 0,01g |
3128010 |
105 |
| SG-212R |
dto. |
3128011 |
105 |
| SG-212U |
dto. |
3128012 |
105 |
| SG-412 |
410gx 0,01g |
3128013 |
105 |
| SG-412R |
dto. |
3128014 |
105 |
| SG-412U |
dto. |
3128015 |
105 |
| SG-612 |
610g x 0,01g |
3128025 |
105 |
| SG-612R |
dto. |
3128026 |
105 |
| SG-612U |
dto. |
3128027 |
105 |
| SG-601 |
600g x 0,1g |
3128022 |
105 |
| SG-601R |
dto. |
3128023 |
105 |
| SG-601U |
dto. |
3128024 |
105 |
| SG-2001 |
2000g x 0,1g |
3128007 |
105 |
| SG-2001R |
dto. |
3128008 |
105 |
| SG-2001U |
dto. |
3128009 |
105 |
| SG-5001 |
5000g x 0,1g |
3128017 |
105 |
| SG-5001R |
dto. |
3128018 |
105 |
| SG-5001U |
dto. |
3128019 |
105 |
| SG-5 |
5000g x 1,0g |
3128016 |
105 |
| SG-5R |
dto. |
3128020 |
105 |
| SG-5U |
dto. |
3128021 |
105 |
| SG-10 |
10000g x 1,0g |
3128001 |
105 |
| SG-10R |
dto. |
3128002 |
105 |
| SG-10U |
dto. |
3128003 |
105 |
|
|
Fisherbrand®
Laborwaagen Serie
FDP
- Lange Ausdauer bei netzunabhängigem
Betrieb durch eingebauten Akku
- Standard-Applikationen sind integriert:
Zählen, Prozentwiegen, verschiedene Wägeeinheiten
- Einfache Bedienung, auch für ungeübte
Anwender problemlos
- Große Waagschale für sperrige
Behältnisse
- Besonders robuste Konstruktion
- RS 232 Schnittstelle optional (Version
"R")
- Hervorragendes
Preis-Leistungsverhältnis
|
 Serie FDP
|
|
| Fisherbrand® Laborwaagen Serie
FDP |
| Modell |
Spezifikationen |
Art.-Nr. |
EUR |
CDC |
| FDP-300 |
300g x 0,01g |
3120979 |
Preis Info |
105 |
| FDP-300R |
300g x 0,01g |
3120983 |
105 |
| FDP-600 |
600g x 0,02g |
3120980 |
105 |
| FDP-600R |
600g x 0,02g |
3120984 |
105 |
| FDP-1500 |
1500g x
0,05g |
3120981 |
105 |
| FDP-1500R |
1500g x
0,05g |
3120985 |
105 |
| FDP-3000 |
3000gx
0,1g |
3120982 |
105 |
| FDP-3000R |
3000gx
0,1g |
3120986 |
105 |
|
© 2008 Thermo Fisher Scientific Inc.