|
Fisher BioReagents SurePrep RNA
Aufreinigungskits
In den
SurePrep Kits kommt die Spin Column Chromatographie sowie einem patentierten
Harz zum Einsatz, welches sämtliche Größen von RNA Molekülen erfasst. Dabei kann
die RNA von so unterschiedlichen Proben wie Pflanzen- und Tiergeweben,
Zellkulturen, Pilzen, Blut, Bakterien und Hefe stammen. Das TrueTotal
und das Small RNA Aufreinigungskit haben den breitesten
Anwendungsbereich. Spezielle Verfahren, wie die Isolation von zytoplasmischer
RNA oder die Aufreinigung von Leukozyten werden mit anderen SurePrep Kits
optimiert. Zusätzlich bieten wir ein Kit an, dass die Gewinnung von RNA, DNA und
Proteinen aus derselben Probe ermöglicht. Insgesamt stehen 13 Kits zur
Verfügung, die weiter unten näher beschrieben werden.
Ihre Vorteile beim Einsatz der SurePrep Kits:
- RNA Isolation ist bei einer Vielzahl von Zell- und Gewebetypen möglich
- Sie sparen Zeit durch weniger Arbeitsschritte
- Sie erhöhen die Effizienz, indem Sie alle RNA Spezies, einschließlich
kleiner RNA und miRNA, erhalten
Benötigen Sie Hilfe, bei der Auswahl
des richtigen Kits?
Mit einer Auswahl von derzeit 13 Kits, ist es wichtig sich von Anfang an für
das richtige Kit zu entscheiden. Zwei Application Guides helfen Ihnen dabei die
Vorteile jedes einzelnen Kits herauszustellen. Im RNA Purification Guide
erfahren Sie allgemein mehr über die Extraktion und Aufreinigung von
Biomolekülen.
Laden Sie sich den SurePrep Environmental Application Guide hier
herunter » (PDF, 1MB) Laden Sie sich den SurePrep Clinical Application Guide hier
herunter » (PDF, 1MB) Laden Sie sich den RNA Purification Guide hier herunter » (PDF, 600KB)
Fisher BioReagents
SurePrep RNA Kits: Technische Informationen
SurePrep FFPE RNA
Isolationskit
Das SurePrep™ FFPE RNA Purification Kit
bietet eine innovative und schnelle Methode zur
Isolation und Aufreinigung der gesamten RNA von formalinfixierten in
Paraffin eingebetteten (FFPE)
Gewebeproben.
SurePrep FFPE RNA Isolations Kits sind gut in den
folgenden Forschungsbereichen geeignet:
- Forensische Pathologie und Biologie
- Histologie
- Klinische Forschung
- Akademische Forschung
Zum SurePrep FFPE RNA Isolation
Kit Lagerbestand und Webshop » Laden Sie sich technische Informationen hier herunter
»
SurePrep Pflanzen/Pilze
Total RNA Aufreinigungskit
Mit Hilfe des SurePrep™ Plant/Fungi RNA
Purification Kits kann die Gesamt-RNA von einer
Reihe von Pflanzen und Pilzen isoliert werden. Ebenso kann virale und
mikrobielle RNA von Pflanzen und Pilzen mit
diesem Kit aufgereinigt werden, weswegen es
sich ausgezeichnet für pflanzenpathologische Studien eignet. Auch RNA aus schwierigem Probenmaterial, wie z.B. frischem oder
gefrorenem Pflanzengewebe, Pflanzenzellen oder
Kallus, hartem faserigen Gewebe (Saatgut) und Fadenpilzen, kann aufgereinigt
werden.
Zum SurePrep Plant/Fungi Total Purification
Kit Lagerbestand und Webshop » Laden Sie sich technische Informationen hier herunter
» Laden Sie sich das White Paper hier herunter
»
SurePrep Bodenproben DNA Isolationskit
Mit dem SurePrep™ Soil DNA Isolation Kit
läßt sich DNA von Mikroorganismen in
Bodenproben auf einfache Weise
isolieren.
Zum SurePrep Soil DNA Isolation Kit Lagerbestand und
Webshop » Laden Sie sich technische Informationen hier herunter
»
SurePrep Wasserproben RNA/DNA
Aufreinigungskit
Das SurePrep™ Water RNA/DNA Purification
Kit ist für die Isolierung und Aufreinigung der
gesamten RNA und/oder DNA von allen Mikroorganismen konzipiert, die in Wasser gefunden werden (inkl. Bakterien, Pilzen,
Algen).
Zum SurePrep Water RNA/DNA Purification Kit Lagerbestand und
Webshop » Laden Sie sich technische Informationen hier herunter
»
SurePrep TrueTotal RNA
Aufreinigungskit
Das TrueTotal Kit reinigt gleichzeitig
alle RNA-Spezies von großen Spezies mRNAs und
rRNAs bis zu kleinen miRNAs und siRNAs
auf.
Zum SurePrep TrueTotal
RNA Purification Kit Lagerbestand und Webshop » Laden Sie sich das Technical Manual hier herunter » Laden Sie sich die FAQs zum TrueTotal Kit hier herunter
»
SurePrep Small RNA Aufreinigungskit
Das Small RNA Purification Kit ist für
die Aufreinigung von kleinen RNA-Molekülen (< 200 nt) optimiert, während größere RNA-Fragmente, DNA und
andere Makromoleküle effizient abgetrennt
werden. Ideal für die Isolierung kleiner regulatorischer RNAs.
Zum SurePrep Small RNA Purification Kit Lagerbestand und
Webshop » Laden Sie sich technische Informationen hier herunter
»
SurePrep RNA/DNA/Protein
Aufreinigungskit
Mit dem SurePrep RNA/DNA/Protein
Purification Kit ist die gleichzeitige Gewinnung von RNA, DNA und Proteinen aus
ein und derselben biologischen Probe auf
einfache Weise möglich.
Zum SurePrep RNA/DNA/Protein Purification Kit Lagerbestand
und Webshop » Laden Sie sich technische Informationen hier herunter
»
SurePrep Urin Exfoliated Zell
RNA Aufreinigungskit
Das SurePrep Urine Exfoliated Cell RNA
Purification Kit eignet sich für die Aufreinigung von RNA aus Zellen
des urinalen
Trakts.
Zum SurePrep Urine Exfoliated Cell RNA
Purification Kit Lagerbestand und Webshop » Laden Sie sich technische Informationen hier herunter
»
SurePrep Urin Bakterien RNA
Aufreinigungskit
Zum SurePrep Urine Bacterial RNA
Purification Kit Lagerbestand und Webshop » Laden Sie sich technische Informationen hier herunter
»
SurePrep nukleares oder zytoplasmisches RNA
Aufreinigungskit
Zum SurePrep Nuclear or Cytoplasmic RNA Puriciation
Kit Lagerbestand und Webshop » Laden Sie sich technische Informationen hier herunter
»
SurePrep RNA/Protein Aufreinigungskit
Zum SurePrep RNA/Protein Purification Kit Lagerbestand und
Webshop » Laden Sie sich technische Informationen hier herunter
»
SurePrep Leukozyten RNA Aufreinigungskit
Zum SurePrep Leukocyte RNA Purification Kit Lagerbestand und
Webshop » Laden Sie sich technische Informationen hier herunter
»
SurePrep RNA Cleanup and Concentration
Kit
Das Kit wird zur schnellen Reinigung von
RNA aller Größen nach enzymatischen Reaktionen oder der Isolierung unter Verwendung von Phenol/Chloroform
eingesetzt.
Zum SurePrep RNA Cleanup and
Concentration Kit Lagerbestand und Webshop » Laden Sie sich technische Informationen hier herunter
»
|