Fisher BioReagents: Hochreine Bioreagenzien
Fisher BioReagentsFisher BioReagents bringen Qualität, Reinheit und Zuverlässigkeit ins Labor.
Das Fisher BioReagents Portfolio umfasst essentielle hochreine Reagenzien, die für die folgenden Applikationen hergestellt und vielfältig getestet sind:
Molekularbiologie
Proteinchemie
Zellbiologie
Fisher BioReagents: Produkte für jede biochemische Anwendung
Laden Sie sich die Fisher BioReagents Produktübersicht hier herunter » (PDF, 200KB)
Fisher BioReagents: Produktneuheiten
Fisher BioReagents Isopropanol
Haupteigenschaften:
  • Ultrareines Isopropanol für die Molekularbiologie (Assay >99,9%)
  • Negativ auf DNase, RNase und Protease getestet
  • Wassergehalt ≤0,05%
  • Submikro filtriert
  • Geringe UV Absorbance
  • In vielen unterschiedlichen Verpackungsgrößen erhältlich  
Anwendungsbereich:
  • Zur Extraktion und Aufreinigung von Nukleinsäuren, Proteinen, Fetten und Lipiden
  • Zur Konservierung von biologischen Proben (nicht toxische Alternative zu Formaldehyd)
  • Desinfektionsmittel
  • Chromatographie
Fisher BioReagents Isopropanol, Molecular Biology Grade
Flyer zum Fisher BioReagents Isopropanol » (PDF, 620KB)
Zum Fisher BioReagents Isopropanol Lagerbestand und Webshop »
   Fisher BioReagents Buffers, Molecular Biology Grade    
Fisher BioReagents Puffer
Zwei Grades:
CellPURE Biologische Puffer:
  • Ultrareine zwitterionische Puffer
  • Optimiert für die Zell- und Gewebekultur
  • Breiter Anwendungsbereich in vielen molekularbiologischen und biochemischen Anwendungen
  • Hergestellt unter strengsten Qualitätsstandards, die Leistungs-fähigkeit und Zuverlässigkeit garantieren  
JustPURE Puffer (nach Good):
  • Ultrareine zwitterionische Puffer
  • Optimiert für die Forschung in zellulären und molekularen Biologie
  • Geringe Auswirkungen auf biochemische Reaktionen
Broschüre zu den Fisher BioReagents Puffern » (PDF, 297KB)
Zum Fisher BioReagents Puffer Lagerbestand und Webshop »
Fisher BioReagents Wasser
In der Biologie ist hochreines Wasser ein typisches Lösungsmittel, das vor allen Dingen in zellbiologischen und molekularbiologischen Laboren benötigt wird. Wasser für die Molekularbiologie ist optimal für fundamentale Applikationen wie zum Beispiel die PCR, Elektrophorese, DNA Sequenzierung oder die Puffervorbereitung für enzymatische Reaktionen.
Haupteigenschaften:
  • 0,1 µm filtriert
  • Negativ auf DNase, RNase und Protease getestet
  • Deionisiert für einen niedrigen Metallionengehalt
  • In vielen verschiedenen Packungsgrößen erhältlich   
Anwendungsbereich:
  • Ideal zum Ansetzen von Reagenzien, zur Probenvorbereitung oder um Glas- und Kunststoffgefäße zu spülen
  • Zur DNA/RNA/Protein Extraktion und Aufreinigung
  • Zum Ansetzen von Puffern für enzymatische Reaktionen
  • Für PCR und Blotting Anwendungen und die DNA Sequenzierung
Fisher BioReagents Wasser, Molecular Biology Grade
Flyer zum Fisher BioReagents Wasser »  (PDF, 285KB)
Zum Fisher BioReagents Wasser Lagerbestand und Webshop »
Fisher BioReagents Ethanol, Molecular Biology Grade
Fisher BioReagents Ethanol (absolut)
Haupteigenschaften:
  • Ethanol absolut
  • Negativ auf DNase, RNase und Protease getestet
  • Entspricht ACS Spezifikationen für absolutes Ethanol
  • 0,2 µm filtriert
  • Wassergehalt ≤0,2%
  • Viele verschieden Packungsgrößen erhältlich
  • Ethanolsteuer ist in angezeigten Preisen enthalten  
Anwendungsbereich:
  • Aufreinigung und Präzipitation von Nukleinsäuren (DNA und RNA) und Proteinen
  • Ansetzen von Färbe- und Entfärbelösungen
  • Dehydrierung von Zellen vor der Einbettung in Paraffin
  • Extraktionsmedium
  • Chromatographisches Reagenz
Flyer zum Fisher BioReagents Ethanol » (PDF, 310KB)
Zum Fisher BioReagents Ethanol Lagerbestand und Webshop »
Fisher BioReagents SurePrep Kits
In unseren SurePrep Kits kommt die Spin Column Chromatographie zusammen mit einem speziellen Kunstharz zum Einsatz, welches sämtliche Größen von RNA Molekülen erfasst:
  • Pflanzliches Gewebe und Gewebeproben von Tieren
  • Zellkulturen
  • Pilze
  • Blutproben
  • Bakterien
  • Hefe 
Fisher BioReagents bietet insgesamt 13 Kits an, die in sechs unterschiedlichen Forschungsgebieten eingesetzt werden.
Fisher BioReagents SurePrep RNA Aufreinigungskits
Klicken Sie hier um mehr über die Fisher BioReagents SurePrep RNA Aufreinigungskits zu erfahren »